Learn More
Pararosaniline Solution, Fisher Chemical™
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Marca: Fisher Chemical RP 143 100
Quantità | 100 mL |
---|
Specifica
2.1 to 2.2 | |
100 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Decolorised Pararosaniline Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1062201. (RP 143)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1112125 | Certificato di analisi | 22/05/2025 | RP 143 100 |
1099613 | Certificato di analisi | 30/03/2025 | RP 143 100 |
1084066 | Certificato di analisi | 26/03/2025 | RP 143 100 |
1074370 | Certificato di analisi | 26/03/2025 | RP 143 100 |
1091890 | Certificato di analisi | 10/03/2025 | RP 143 100 |