Learn More
Paraffin Liquid, for IR Spectroscopy, d=0.86, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10050300 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
CAS 8042-47-5
Punto di fusione -6°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 310°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Numero MDL 131611
Quantità 500 mL
Sinonimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Densità vapore >2
Viscosità 7.4 to 14.5 at 40°C
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraffin, liquid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.