Learn More
Palmitoyl chloride, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
5mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Palmitoyl chloride |
Nota nome | 98% |
Acidità | 1% max. (as palmitic acid) |
Densità | 0.9000g/mL |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula molecolare | C16H31ClO |
Formula lineare | CH3(CH2)14COCl |
Indice di rifrazione | 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589nm) |