Learn More
Palladium Silver foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.9% (metals basis excluding Pt)
929.00€ - 3190.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium Silver foil
Nota nome 0.5mm (0.02 in.) thick
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pd:Ag; 75:25 wt%
Note percentuale saggio (metals basis excluding Pt)
Numero MDL MFCD02091738
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11325427
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
042684.FF
25 x 25 mm
929.00€
25mm
11346139
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
042684.FI
50 x 50 mm
3190.00€
Descrizione
Palladium silver foils are used in dentistry for dental crowns and bridges. It also used in conductive films and pastes. It is used to make multilayer capacitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Palladium Silver foil
Pd:Ag; 75:25 wt%
MFCD02091738
99.9%
≈3.64g/25x25mm
0.5mm (0.02 in.) thick
(metals basis excluding Pt)
Insoluble in water.
Odorless
Foil
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures