Learn More
Palladium Silver foil, 0.025mm (0.001in) thick, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045003.GH
Codice prodotto. 15493915
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Palladium Silver foil
Pd:Ag; 77:23 wt%
MFCD02091738
99.9%
≈0.18g/25x25mm
0.025mm (0.001 in.) thick
(metals basis excluding Pt)
100 x 100 mm
Odorless
Foil