Learn More
Palladium powder, -200 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
332.66€ - 6135.53€
Identificatori chimici
CAS | 7440-05-3 |
---|---|
Formula molecolare | Pd |
Molecular Weight (g/mol) | 106.42 |
Numero MDL | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |
InChI Key | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon |
PubChem CID | 23938 |
ChEBI | CHEBI:33363 |
IUPAC Name | palladium |
SMILES | [Pd] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11346418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012068.03 |
1 g |
332.66€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11356418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012068.06 |
5 g |
1564.79€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11366418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012068.14 |
25 g |
6135.53€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-05-3 | |
106.42 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
23938 | |
palladium |
Pd | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
CHEBI:33363 | |
[Pd] |
Specifica
Palladium | |
7440-05-3 | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
palladium | |
23938 | |
-200 Mesh | |
Powder |
Gray to Black | |
Dark gray to black powder | |
Pd | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-115-6
missing translation for 'rtecsNumber' : RT3480500
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures