Learn More
Palladium(II) oxide, 99.995%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Palladium(II) oxide |
Punto di fusione | 870.0°C |
Forma fisica | Viscous Liquid |
Quantità | 1 g |
Intervallo percentuale saggio | 85.2 to 88.7% (Pd) |
Formula lineare | PdO |
Indice di Merck | 15,7094 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acids, slightly soluble in aqua regia, soluble in 48% hbr |
Peso formulazione | 122.4 |
Percent Purity | 99.995% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Palladium(II) oxide