Learn More
Palladium(II) acetate, 99.9%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13488598
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3375-31-3
Formula molecolare C4H6O4Pd
Molecular Weight (g/mol) 224.51
Numero MDL MFCD00012453
InChI Key YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
IUPAC Name palladium(2+);diacetate
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium(II) Acetate
Punto di fusione 205.0°C
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 46.9 to 48.5% (Pd)
Formula lineare (CH3CO2)2Pd
Indice di Merck 15,7092
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols
Peso formulazione 224.51
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palladium(II) acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.