Learn More
Palladium hydroxide on carbon, powder, unreduced, 20% Pd, moisture 50%
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
681.00€ - 2955.00€
Identificatori chimici
CAS | 12135-22-7 |
---|---|
Formula molecolare | H2O2Pd |
Molecular Weight (g/mol) | 140.43 |
Numero MDL | MFCD00064599 |
InChI Key | NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon |
PubChem CID | 9942167 |
SMILES | [OH-].[OH-].[Pd++] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10743201
|
Thermo Scientific Acros
199620100 |
10 g | Glass bottle |
681.00€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10002620
|
Thermo Scientific Acros
199620500 |
50 g | Glass bottle |
2955.00€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
12135-22-7 | |
140.43 | |
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L | |
9942167 |
H2O2Pd | |
MFCD00064599 | |
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon | |
[OH-].[OH-].[Pd++] |
Specifica
Palladium hydroxide on carbon | |
12135-22-7 | |
Powder | |
Pd(OH)2 | |
16,269 | |
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon | |
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L | |
palladium(2+);dihydroxide | |
9942167 | |
19 to 21% (Pd, on dry basis) |
20% Pd, moisture ca 60% | |
Black | |
H2O2Pd | |
MFCD00064599 | |
15, 7166 | |
Solubility in water: insoluble | |
[OH-].[OH-].[Pd++] | |
140.43 | |
140.43 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 235-219-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.