Learn More
Palladium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (metals basis) Codice prodotto.: 11315889
Palladium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11315889
50 x 50 mm, Pezzo
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
Codice prodotto. 11315889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011516.FI
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium foil
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) thick
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 50 x 50 mm
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Peso ≈1.9g/25x25mm
Forma Foil
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10250482 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/04/2024 Catalog Number011516.FF,011516.GH,011516.FI
Numero di lottoZ20E016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number011516.FF,011516.GH,011516.FI
Numero di lottoI22R027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number011516.FF,011516.GH,011516.FI
Numero di lottoQ16E021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number011516.FF,011516.GH,011516.FI
Numero di lottoC22S033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number011516.FF,011516.GH,011516.FI
Titolo del prodotto
Palladium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (metals basis) >