Learn More
Palladium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (metals basis)
Form: Approx.0.75g/25 x 25mm | CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
518.00€ - 4130.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11347197
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011515.FF
25 x 25 mm
518.00€
25mm
11305889
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011515.FI
50 x 50 mm
1380.00€
Pezzo
11337197
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011515.GH
100 x 100 mm
4130.00€
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-115-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Palladium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (metals basis)