Learn More
Palladium, 5% on gamma alumina powder, reduced
Descrizione
Palladium, 5% on gamma alumina powder reduced is a transition metal element used in catalytic reactions involving processes such as hydrogenation. Lindlar Catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Palladium |
Colore | Gray |
Nota nome | 5% on gamma alumina |
Aspetto | Dark gray powder |
Quantità | 100 g |
Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
Odore | Odorless |
Forma | Powder |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10254827 | Certificato di analisi | 17/05/2025 | 011713.22,011713.14,011713.06 |
10246987 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | 011713.22,011713.14,011713.06 |
Z14I009 | Certificato di analisi | 13/01/2023 | 011694.14,011713.22,011694.06,011694.22 |
LY0066 | Certificato di analisi | 17/10/2022 | 011713.22,011713.14,011713.06 |
H28S053 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 011713.22,011713.14,011713.06 |