Learn More
Palladium, 4% Platinum, 1% on carbon paste E101023-4/1, Thermo Scientific™
138.00€ - 593.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium, 4% Platinum
Nota nome 1% on carbon paste E101023-4/1
Colore Black
Forma fisica Powder
Odore Odorless
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15489085
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37009.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15499085
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37009.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Palladium, 4% Platinum
Black
Odorless
1% on carbon paste E101023-4/1
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures