Learn More
Palladium, 20% on activated carbon powder, eggshell, unreduced, nominally 50% water wet, Thermo Scientific Chemicals
Debenzylation
341.00€ - 3400.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11314427
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
038307.06
5 g
341.00€
5g
11394417
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
038307.14
25 g
1605.00€
25g
11304427
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
038307.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Debenzylation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-05-3
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Pd
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Specifica
Palladium
7440-05-3
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
Odorless
20% on activated carbon powder, Eggshell, unreduced, nominally 50% water wet
Pd
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures