Learn More
Cytiva Packing Tubes
780.00€ - 1432.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12475730
|
Cytiva
28-9868-16 |
HiScale 16 Column | 200 mm |
780.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12465730
|
Cytiva
28-9868-15 |
HiScale 16 Column | 400 mm |
1021.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11623234
|
Cytiva
28-9802-51 |
HiScale 50 Column | 200 mm |
1432.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11633234
|
Cytiva
28-9803-83 |
HiScale 26 Column | 200 mm |
1070.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||