Learn More
Bryson Packaging™ Cling Film Rolls
Suitable for sealing laboratory containers such as flasks, beakers, bottles, tubes and others. Bryson Packaging™ Cling Film Rolls are supplied in pre-perforated sheets for easy tear-away.
110.00€ - 245.00€
Specifica
Applicazioni | Suitable for Sealing Laboratory Containers - Flasks, Beakers, Bottles, Tubes and for Use in Deep Freeze |
---|---|
Descrizione | Cling Film Roll |
Product Type | Film |
Materiale | PVC |
Spessore | 50 μm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12308039
|
Bryson Packaging™
SEL-350-040Y |
300 mm |
166.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12318039
|
Bryson Packaging™
SEL-350-050F |
380 mm | N/A | ||||||
12328039
|
Bryson Packaging™
SEL-350-060C |
450 mm |
245.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made from extruded PVC film, 50μm thick
- Suitable for use in deep freezers
- Two-way stretch
- Staphylococci-proof
- Heat destruction at 125°C
Specifica
Suitable for Sealing Laboratory Containers - Flasks, Beakers, Bottles, Tubes and for Use in Deep Freeze | |
Film | |
50 μm |
Cling Film Roll | |
PVC |