Learn More
P-Xylene, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Reagent Grade, 99%
Identificatori chimici
CAS 106-42-3
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008556
InChI Key URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
IUPAC Name 1,4-xylene
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
  • ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P210-P261-P280-P370 + P378
H226-H312 + H332-H315
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - Xylenes
missing translation for 'einecsNumber' : 203-396-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZE2625000
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
P-Xylene, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™