Learn More
p-Toluoyl chloride, 98%
Codice prodotto. p-201367 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
5mL
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-60-2
Formula molecolare C8H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 154.6
Numero MDL MFCD00000696
InChI Key NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
IUPAC Name 4-methylbenzoyl chloride
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluoyl chloride
Nota nome 98%
Punto di fusione -2.0°C
Colore Colorless to Brown
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 225.0°C to 227.0°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4COCl
Indice di rifrazione 1.5525 to 1.5545
Quantità 5 mL
Beilstein 09,486
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes.
Peso formulazione 154.6
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.