Learn More
p-Toluidine, 99%, crystalline molten mass
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
HDPE Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25kg
5kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | p-Toluidine |
Nota nome | 99% |
Punto di fusione | 41.0°C to 46.0°C |
Colore | White to Brown |
Punti di ebollizione | 200.0°C |
Punto d'infiammabilità | 87°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Note percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Metal drum |
Show More |