Learn More
Bohlender™ P-MRK Clamp Screw
Suitable for use with P-MRK Magnetic Stirrer Heads.
Marca:  Bohlender™ C926-01
Codice prodotto. 15737758
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from a PTFE-PEEK compound
  • For use with P-MRK stirrer heads with ground joint NS 29/32 for shaft O.D. 8 mm as well as P-MRK stirrer heads with ground joint NS 29/32 or NS 45/40 for shaft O.D. 10 mm and stirrer heads with Flat Flange DN 40 or DN 50 for shaft O.D. 10 mm
  • FDA conformity
  • Provided in packs of 3
Specifica
Specifica
3/Pk.
PTFE-PEEK Compound
White
Clamping Screw
Magnetic Stirrer Heads
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bohlender™ P-MRK Clamp Screw > For Magnetic stirrer heads