Learn More
p-Cresol, Puriss p.a., ≥99.0% (GC),Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Codice prodotto. 15646010
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Identificatori chimici
CAS 106-44-5
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00002376
InChI Key IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC Name 4-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Cresol
Punto di fusione 32°C to 35°C
Densità 1.034g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 202°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Punto di combustione 1038°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4OH
Quantità 500 g
Numero UN UN3455
Beilstein 1305151
Densità vapore 3.72 (vs air)
Peso formulazione 108.14g/mol
Percent Purity ≥99.0% (GC)