Learn More
P-cadherin Rabbit anti-Human, Biotin, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech BIOTIN-13773-100UL
Codice prodotto. 16810546
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The P-cadherin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human P-cadherin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The P-cadherin antibody has been validated for the following applications: IHC analysis. This antibody is biotin.
Specifica
Specifica
P-cadherin
Polyclonal
Biotin
100 μL
1001
IgG
Immunohistochemistry
500 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse