Learn More
p-Anisaldehyde, 99+%
Codice prodotto. p-60986 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
5mL
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-11-5
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00003385
InChI Key ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
IUPAC Name 4-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Anisaldehyde
Nota nome 99+%
Punto di fusione -1°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1210g/mL
Punti di ebollizione 248°C to 249°C
Punto d'infiammabilità 116°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CHO
Indice di rifrazione 1.5710 to 1.574
Quantità 5 mL
Beilstein 08,67
Indice di Merck 15,656
Gravità specifica 1.121
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: miscible withe alcohol and ether,soluble in 5 volumes of 50% alcohol,soluble in most organic solvents
Viscosità 4.1 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid