Learn More
Memmert™ Oxygen Control
For Use With: ICO150MED
Marca:  Memmert™ ICO150medT6
Codice prodotto. 15978022
  • 2520.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • N2 connection set includes a hose with coupling and clamp
  • For controlling oxygen concentration
  • Requires Active Microprocessor Control
Specifica
Specifica
0.001
ICO150MED
Controlling oxygen concentration by N2 inlet
Adjustment range 1% to 20% O2
Oxygen Control
N2 connection set