Learn More
OXSM Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | OXSM |
---|---|
Concentrazione | 0.29 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16896324
|
Proteintech
16642-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16886324
|
Proteintech
16642-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a beta-ketoacyl synthetase. The encoded enzyme is required for elongation of fatty acid chains in the mitochondria. Alternatively spliced transcript variants have been described.Specifica
OXSM | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9D404, Q9NWU1 | |
289934, 54995, 71147 | |
OXSM Fusion Protein Ag10004 | |
Primary | |
-20°C | |
OXSM |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Beta ketoacyl ACP synthase, FASN2D, KASI, KS, OXSM | |
Oxsm | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |