Learn More
Thermo Scientific™ Yeast Extract Agar (Dehydrated)
Carry out plate count of microorganisms in water with this medium while adhering to ISO 1133:2014.
Marca: Thermo Scientific™ CM0019B
209.79 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Carry out plate counts of microorganisms in water with Thermo Scientific™ Oxoid™ Yeast Extract Agar (Dehydrated). Yeast Extract Agar is made to the formula described by Windle Taylor1 for the plate count of microorganisms in water and is tested in accordance with ISO 1133:20142. It is a rich, nutritious medium for the recovery of a wide range of bacteria, yeast, and molds.
Il metodo consueto per contare i batteri eterotrofi nell'acqua consiste in una piastra inoculata con agar estratto di lievito. Vengono effettuate conte separate di organismi mesofili aerobici che formano colonie visibili in questo terreno dopo 24 ore di incubazione a 37 °C e di quelli che formano colonie dopo tre giorni di incubazione a 22 °C. I due metodi forniscono risultati diversi2.
Gli organismi che crescono in queste condizioni comprendono batteri, lieviti e muffe.
Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi. Rivolgersi all'assistenza clienti.
I prodotti Remel™ e Oxoid™ ora fanno parte del marchio Thermo Scientific.
Specifica
Agar estratto di lievito | |
Terreni | |
Per terreno da 21,7 l |
In polvere | |
Ciascuno |
For Laboratory Use Only