Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento selettivo novobiocina Oxoid™
Add to EC Broth, Part No. CM0990B; Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin Broth Base, Brilliant Green Agar, Modified Tryptone Soya Broth and Lysine Iron Agar.
Marca: Thermo Scientific™ SR0181E
129.63 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Oxoid Novobiocin Selective Supplement (10mg/vial) is added to EC Broth, Part No. CM0990B; Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin Broth Base, Part No. CM0343B; Brilliant Green Agar, Part No. CM0263B; MRSV, Part No. CM0910B; Modified Tryptone Soya Broth, Part No. CM0989B; and Lysine Iron Agar, Modified, Part No. CM0886B.
- Each vial supplements 500mL of medium
Specifica
Supplemento selettivo novobiocina | |
Supplemento | |
La resa dipende dalla formulazione; seguire le linee guida per il prodotto specifico. |
Liofilizzato | |
10 x 10 mg |
Sicurezza e movimentazione
- Novobiocin Selective Supplement
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: novabiocin