Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento HTM Oxoid™
Oxoid HTM Supplement is used for the susceptibility testing of Haemophilus influenzae.
Marca: Thermo Scientific™ SR0158E
127.08 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Oxoid HTM Supplement is used for the susceptibility testing of Haemophilus influenzae.
- Add to HTM Base, Part No. CM0898B Store at -20°C to 0°C
- Each vial supplements 500mL of medium
Specifica
Supplemento HTM | |
Microbiology Media | |
Ciascun flacone per 500 ml di terreno |
Liofilizzato | |
10/confezione |