Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gelatin Bacteriological
Oxoid Gelatin Bacteriological is a special bacteriological grade readily soluble in water to give a clear solution free from sulphite and preservatives.
Marca:  Thermo Scientific™ LP0008B
79.94 EUR valido fino al 2025-08-24
Usa il codice promo "24140" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10240343
  • 86.30€ / 500g
Quality Analysis and Quality Control Testing
Usa il codice promozionale 24140 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Oxoid Gelatin Bacteriological is a special bacteriological grade readily soluble in water to give a clear solution free from sulphite and preservatives.
  • Firm gel obtained from 15% solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Dehydrated; Gelatin bacteriological
Powder
Gelatin
500 g