Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ Handle
Oxoid AnaeroJar Handle is for use with AnaeroJar 2.5L, Part No. AG0025A.
Marca: Thermo Scientific™ AG0028A
23.27 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Oxoid AnaeroJar Handle is for use with AnaeroJar 2.5L, Part No. AG0025A.
Specifica
AnaeroJar Handle | |
Handle | |
Thermo Scientific Oxoid | |
Each |