Learn More
WTW™ OxiTop™ Measuring Vessel
WTW offers a wide variety of measuring bottles and measuring vessels with adapters to measure BSB, soil respiration, degradeability as per OECD 301F, fermentation tests, biogas and much more. They have all be tested in their respective applications and therefore support accurate measurements.
Marca:  WTW™ 209019
197.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10528401
  • 208.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1000 mL
OxiTop™-C Accessories