Learn More
Oxalic acid, 98%, anhydrous
Codice prodotto. p-3598437 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in plastica
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-62-7
Formula molecolare C2H2O4
Molecular Weight (g/mol) 90.034
Numero MDL MFCD00002573
InChI Key MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC Name oxalic acid
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic acid
Punto di fusione 189.0°C to 191.0°C
Colore Bianco
Intervallo percentuale saggio 98%
Beilstein 02, 502
Indice di Merck 15, 7010
Informazioni di solubilità Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in ethanol, soluble in glycerol, slightly soluble in ether, insoluble in benzene, chloroform and petroleum, ether
Peso formulazione 90.04
Percent Purity 98%
Densità 1.9000g/mL
Quantità 250 g
Punto d'infiammabilità >93.4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Polvere cristallina
Gravità specifica 1.9
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalic acid, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.