Learn More
Oxalacetic acid, 98+%
Codice prodotto. p-7049603
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
Oxaloacetic acid is a substrate for malate dehydrogenase and oxaloacetate decarboxylase. It is an inhibitor of succinic dehydrogenase. It is an intermediate in the citric acid cycle and glucogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-42-7
Formula molecolare C4H4O5
Molecular Weight (g/mol) 132.071
Numero MDL MFCD00002592
InChI Key KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
IUPAC Name 2-oxobutanedioic acid
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalacetic acid
Punto di fusione 161°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 2 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1705475
Indice di Merck 14,6909
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Peso formulazione 132.07
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Oxalacetic acid