Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster
Cast one to five gels simultaneously with the Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster.
36.60€ - 245.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P7-CST System |
---|---|
Product Line | Owl |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12494687
|
Thermo Scientific™
P7-10FG |
Frosted Blank Glass |
36.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12404697
|
Thermo Scientific™
P7-10FR |
Frosted Notched Glass |
45.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12414697
|
Thermo Scientific™
P7-CST |
Caster |
245.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Cast one to five gels simultaneously with the Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster. One of the simplest devices to cast gradient gels, this caster is compatible with the Owl™ PBDS system.
- With an external gradient maker, gels can be cast with ease and great reproducibility
- The design and format of this unit will provide years of service in your lab
Specifica
Owl P7-CST System | |
Owl |