Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Leveling Platform
Accommodate most applications with this three-point leveling platform which ensures a flat casting and running surface.
17.80€ - 175.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistemi Owl™
Product Line Owl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
15162868
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
BBL-1
Livella a bolla
17.80€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
12444557
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
B-LP
Leveling Platform
175.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La piattaforma di livellamento a tre punti Thermo Scientific™ Owl™ garantisce una superficie piana per la preparazione e la corsa.
  • Dimensioni: 36 x 46 cm
  • Livella a bolla in dotazione
Specifica
Specifica
Sistemi Owl™
Owl