Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 and B3 System Replacement Parts
Replace your UVT gel tray, gaskets and external casters with B2 and B3 system replacement parts.
18.50€ - 471.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System |
---|---|
Gel Size | Mini |
Product Line | Owl, EasyCast |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11932965
|
Thermo Scientific™
B2-CST |
External Caster | Trays and Combs Not Included | N/A | |||||
11942965
|
Thermo Scientific™
B2-GK |
Gasket | Gasket Pair |
18.50€
2 sets |
Spedizione stimata: 11-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11947585
|
Thermo Scientific™
B2-RL |
Gel Tray | 12 Slots, 12 Rapid Load Combs |
471.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11972965
|
Thermo Scientific™
B2-UVT |
Gel Tray | Gel Tray Only |
276.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Replace your UVT gel tray, gaskets and external casters with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 and B3 System Replacement Parts, for use with EasyCast™ Mini Gel Systems.
For use with Owl EasyCast B2 and B3 Gel Systems.Especificaciones
Owl™ EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System | |
Mini | |
Owl, EasyCast |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.