Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel Vertical Electrophoresis Systems
Quickly and easily cast and run one or two gels in the same device with these Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel Vertical Electrophoresis Systems.
945.00€ - 1900.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) tampone | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) tampone | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11903015
|
Thermo Scientific™
P10DS-1 |
1250 mL | Complete System plus Caster | ||||||
11913015
|
Thermo Scientific™
P10DS-2 |
1250 mL | Complete System |
1640.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12474677
|
Thermo Scientific™
P10DS-3 |
1250 mL | Apparatus Only |
1490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11913005
|
Thermo Scientific™
P8DS-1 |
300 mL | Complete System plus Caster |
1560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11923005
|
Thermo Scientific™
P8DS-2 |
300 mL | Complete System |
1110.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12404707
|
Thermo Scientific™
P8DS-3 |
300 mL | Apparatus Only |
945.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11973005
|
Thermo Scientific™
P9DS-1 |
550 mL | Complete System plus Caster |
1400.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11983005
|
Thermo Scientific™
P9DS-2 |
550 mL | Complete System |
1390.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11993005
|
Thermo Scientific™
P9DS-3 |
550 mL | Apparatus Only |
1200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Quickly and easily cast and run one or two gels in the same device using Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel Vertical Electrophoresis Systems—comprised of the P8DS, P9DS and P10DS Dual Gel Systems.
Simple, Six-Step Use:
- Secure the glass cassettes
- Pour the agarose
- Plug in the specially designed trough
- Cast polyacrylamide solution in the cassettes
- Load samples
- Run the gel
Features:
- Manufactured using a time-tested acrylic fabrication technology, providing a durable, long-lasting system
- Central cooling core provides even cooling across the gel surface for outstanding resolution and clear banding
- Cooling is achieved by circulating fluid through the core with external circulator or cool tap water
- Very simple clamping mechanism makes loading glass cassettes and most manufacturers' precast gels trouble free
Recommended for:
- SDS electrophoresis
- The second dimension of two-dimensional (2-D) electrophoresis
- Agarose electrophoresis
- Native electrophoresis
Specifica
Owl |