Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Casting Dams
Block off a portion of the gel tray and allow shorter gels or gradient gels to be cast and run with the high-quality aluminum Thermo Scientific™ Owl™ Casting Dams.
133.00€ - 151.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl System |
---|---|
Product Line | Owl |
Tipo | Gel Casting Dam |
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12464617
|
Thermo Scientific™
DAM-13 |
13 cm |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12474617
|
Thermo Scientific™
DAM-20 |
20 cm |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11590415
|
Thermo Scientific™
DAM-20 |
20 cm | N/A | ||||||
12484617
|
Thermo Scientific™
DAM-23 |
23 cm |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Block off a portion of the gel tray and allow shorter gels or gradient gels to be cast and run with the high-quality aluminum Thermo Scientific™ Owl™ Casting Dams.
- Seal agarose on contact, eliminating the need for tape
- Does not attach to gel tray, enabling gels of any length to be poured
- Easily handled and maneuvered using knob or finger depressions
- Dam blocks off a portion of UVT gel tray
Specifica
Owl System | |
Owl | |
Gel Casting Dam |