Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A2 Large Gel Systems
Handle high throughput with consistent, reliable results with Thermo Scientific™ Owl™ A2 Large Gel Systems, ideal for detailed RNA/DNA analysis.
613.74€ - 1365.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Marchio CE
Product Line Owl
Dimensione campione 8 to 432 (16-, 24- and 36-well combs)
Volume (sistema metrico) tampone 2.3 L
Dimensioni (L x P x A) 14.8 x 12.8 x 4.1 in. (37.5 x 32.5 x 10.5 cm)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11520255
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
A2
Large Gel Electrophoresis System Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11797105
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
A2
Large Gel Electrophoresis System Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11902915
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
A2-BP
Large, w/Buffer Exchange Ports
1365.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Handle high throughput with consistent, reliable results with Thermo Scientific™Owl™ A2 Large Gel Systems, ideal for detailed RNA/DNA analysis.
Features:
  • Gel can be cast in varying lengths to help conserve agarose when fewer samples need to be run
  • Optional built-in buffer exchange ports allow for buffer recirculation on extended runs
  • UVT gel tray has gasketed end gates for leakproof seal without tape
  • Built-in leveling ensures flat, uniformly thick gels
  • Comb slots allow two, three or four sample sets of equal lengths to be run on the same gel
  • Microwell-format combs provide fast, error-free sample loading with a multichannel pipetter
  • Samples may be loaded directly from a 96-well plate, 8 or 12 at a time
Includes:
  • Buffer chamber with three-point leveling base
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
  • UVT gel tray
  • Gasketed end gates
  • Three combs (16-, 24- and 36-well), 1.5mm thick
Specifica
Specifica
Marchio CE
8 to 432 (16-, 24- and 36-well combs)
14.8 x 12.8 x 4.1 in. (37.5 x 32.5 x 10.5 cm)
37.5 cm
12,8in.
20 cm
10.5 cm
Owl
2.3 L
14,8in.
25 cm
32.5 cm
4.1 in.