Learn More
Fisherbrand™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System Standard Comb
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty, one-piece combs, for use with Fisherbrand™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems.
58.10€ - 59.50€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisherbrand™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12413657
|
Fisherbrand™
A2-20C |
Standard Comb | 20 | 1 mm |
59.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12413667
|
Fisherbrand™
A2-RL-18D |
Rapid Load Comb | 18 | 1.5 mm |
58.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Eliminate comb assembly with an assortment of heavy-duty, one-piece Fisherbrand™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems Combs, for use with Owl A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.Specifica
Fisherbrand™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems |