Learn More
MP Biomedicals™ Ovalbumin, 5g
Codice prodotto. 11414326 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Immunoassay
Nome Ovalbumin from Chicken Egg
Quantità 5 g
Sorgente Chicken Egg
Requisiti di stoccaggio -20°C
Cross-reattività Chicken
Forma Lyophilized