Learn More
Osmium Tetroxide Solution, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15638330 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
2.5 wt. % in tert-butanol
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20816-12-0
Formula molecolare O4Os
Molecular Weight (g/mol) 254.23
Numero MDL MFCD00011150
InChI Key VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC Name tetraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Osmium Tetroxide Solution
Nota nome Contains tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
Forma fisica Liquid
Quantità 25 mL
Formula lineare OsO4
Numero UN UN3286
Punto d'infiammabilità 4°C (39.2°F)
Peso formulazione 254.23g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 6.76psi (55°C), 5.42psi (20°C)
Densità 1.0g/mL at 20°C, 0.811g/mL at 25°C