Learn More
Osmium Tetroxide, Honeywell™
Codice prodotto. 15611730 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
Reagent Grade, 99.8%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20816-12-0
Formula molecolare O4Os
Molecular Weight (g/mol) 254.23
Numero MDL MFCD00011150
InChI Key VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC Name tetraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Osmium Tetroxide
Quantità 1 g
Formula lineare OsO4
Numero UN 2471
Peso formulazione 254.23g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus™
Pressione del vapore 7mmHg (20°C)
Densità Vapor Density: 8.8 (vs air)