Learn More
Osmium Tetroxide, ACS Reagent, ≥98%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15615480 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Glass Bottle
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20816-12-0
Formula molecolare O4Os
Molecular Weight (g/mol) 254.23
Numero MDL MFCD00011150
InChI Key VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC Name tetraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 130°C
Materiale o nome chimico Osmium tetroxide
Punto di fusione 39.5°C to 41°C
Forma fisica Solid
Quantità 1 g
Formula lineare OsO4
Numero UN UN2471
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water
Peso formulazione 254.23g/mol
Percent Purity ≥98%
Odore Unpleasant
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 7mmHg (20°C)
Densità Vapor Density: 8.8 (vs air)