Learn More
Osmium tetroxide, 99.9+%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis, Oxidation reagent
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 130.0°C |
Materiale o nome chimico | Osmium tetroxide |
Punto di fusione | 40.0°C to 42.0°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Forma fisica | Crystals |
Quantità | 250 mg |
Intervallo percentuale saggio | 99.9+% |
Formula lineare | OsO4 |
Fieser | 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 |
Indice di Merck | 15, 6990 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Osmium(VIII)-tetroxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.