Learn More
Osmium tetroxide, 99.9+%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-4229010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
100 mg, 100mg
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
500mg
5g
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis, Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20816-12-0
Formula molecolare O4Os
Molecular Weight (g/mol) 254.23
Numero MDL MFCD00011150
InChI Key VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC Name tetraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 130.0°C
Materiale o nome chimico Osmium tetroxide
Punto di fusione 40.0°C to 42.0°C
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Crystals
Quantità 100 mg
Intervallo percentuale saggio 99.9+%
Formula lineare OsO4
Fieser 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236
Indice di Merck 15, 6990
Informazioni di solubilità Passes test
Peso formulazione 254.2
Percent Purity ≥99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Ampoule
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Osmium(VIII)-tetroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Osmium tetroxide, 99.9+%, (trace metal basis) >