Learn More
Osmium powder, -200 mesh, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
160.80€ - 586.92€
Identificatori chimici
CAS | 7440-04-2 |
---|---|
Formula molecolare | Os |
Molecular Weight (g/mol) | 190.23 |
Numero MDL | MFCD00011147 |
InChI Key | SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder |
PubChem CID | 23937 |
ChEBI | CHEBI:30687 |
IUPAC Name | osmium |
SMILES | [Os] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11301809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012446.03 |
1 g |
160.80€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11391799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012446.06 |
5 g |
586.92€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-04-2 | |
190.23 | |
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N | |
23937 | |
osmium |
Os | |
MFCD00011147 | |
ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder | |
CHEBI:30687 | |
[Os] |
Specifica
Osmium powder | |
(metals basis) | |
MFCD00011147 | |
ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder | |
[Os] | |
190.23 | |
CHEBI:30687 | |
−200 Mesh | |
Powder |
7440-04-2 | |
Os | |
UN3089 | |
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N | |
osmium | |
23937 | |
99.8% | |
Strong |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-114-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures