Learn More
Osmium, plasma standard solution, Specpure™ Os 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
213.00€ - 1265.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11361449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013871.AD |
50 mL |
213.00€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11371449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013871.AE |
100 mL |
302.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11490370
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013871.AP |
500 mL |
1265.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Osmium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
MFCD00011147 |
Specifica
Osmium plasma standard solution | |
Liquid | |
UN1789 | |
Specpure™ |
Os 1000μg/mL | |
MFCD00011147 | |
Miscible with water |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HYDROCHLORIC ACID
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures