Learn More
Osmium(IV) oxide, Os 83% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11368298
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
The osmium oxide/hexacyanoruthenate films modified electrodes plays an important role for the electrocatalytic reaction of catecholamines and sulfur oxoanions. Used as catalyst. Metallic osmium or an osmium oxide-ruthenium cyanide film modified graphite electrodes plays an essential role for the determination of biogenic amines from electrocatalytic responses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12036-02-1
Formula molecolare O2Os
Molecular Weight (g/mol) 222.228
Numero MDL MFCD00011150
InChI Key XSXHWVKGUXMUQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo osmium iv oxide, osmium dioxide, osmium oxide oso2 6ci,7ci,8ci,9ci, osmium iv-oxid, acmc-1btxg, osmium iv oxide, os
PubChem CID 187574
IUPAC Name dioxoosmium
SMILES O=[Os]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Osmium(IV) oxide
Colore Black
Forma fisica Solid
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in cold water.
Peso formulazione 222.2
Aspetto Black powder
Densità 11.4
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Osmium(IV) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Osmium(IV) oxide