Learn More
Osmium(III) chloride hydrate, Thermo Scientific Chemicals
154.77€ - 518.58€
Identificatori chimici
CAS 14996-60-2
Formula molecolare Cl3H2OOs
Molecular Weight (g/mol) 314.60
Numero MDL MFCD00149815
InChI Key KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo osmium iii chloride hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, trichloroosmium hydrate, cl3os.h2o, trichloroosmium-water 1/1
PubChem CID 16211485
SMILES O.Cl[Os](Cl)Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10450351
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
318705000
500 mg Glass bottle
154.77€
500mg
10721555
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
318700025
2.5 g Glass bottle
518.58€
2.50g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
14996-60-2
314.60
KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
16211485
Cl3H2OOs
MFCD00149815
osmium iii chloride hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, trichloroosmium hydrate, cl3os.h2o, trichloroosmium-water 1/1
O.Cl[Os](Cl)Cl
Specifica
Osmium(III) chloride hydrate
14996-60-2
Crystals or Powder
OsCl3·xH2O
osmium iii chloride hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, trichloroosmium hydrate, cl3os.h2o, trichloroosmium-water 1/1
KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
trichloroosmium;hydrate
16211485
>500.0°C
Black to Red
Cl3H2OOs
MFCD00149815
Solubility in water: soluble
O.Cl[Os](Cl)Cl
314.60
296.56
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for s
GHS Signal Word: Danger
Identificativo prodotto
  • Osmium(III) chloride hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Osmium(III) chloridehydrate